2-Cyanobenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR951322-25G
APOSOR951322-25GEA 2250 NOK
APOSOR951322-25G
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Smeltepunkt: 212 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045796
CAS-nummer: 3839-22-3