2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR951497-1G OR951497-5G
APOSOR951497-1GEA 1650 NOK
APOSOR951497-1G APOSOR951497-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Kokepunkt: 152…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02598966
CAS-nummer: 6487-86-1