4-Iodo-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-Phe(4-I)-OH
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 270 NOK
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀INO₂
MW: 291,1 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002602
CAS-nummer: 24250-85-9