4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 1900 NOK
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006107
CAS-nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6