7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 270 NOK
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₁BrClN
MW: 248,5500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094742
CAS-nummer: 220247-73-4