2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953192-5G
APOSOR953192-5GEA 680 NOK
APOSOR953192-5G
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016853
CAS-nummer: 53066-19-6