2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953205-25G
APOSOR953205-25GEA 1375 NOK
APOSOR953205-25G
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021861
CAS-nummer: 1475-12-3