3-Aminopiperidin-2-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone, 2-Amino-delta-valerolactam
OR953224-1G OR953224-25G OR953224-5G OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA 750 NOK
APOSOR953224-1G APOSOR953224-25G APOSOR953224-5G APOSOR953224-0.8G
3-Aminopiperidin-2-one 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Formel: C5H10N2O
MW: 114,1457 g/mol
Kokepunkt: 125…135 °C
Smeltepunkt: 49…52 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06809610
CAS-nummer: 1892-22-4
New Product
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity 96%