[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 2700 NOK
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formel: C₈H₂₀Cl₂N₂
MW: 215,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09455608
CAS-nummer: 20845-38-9