2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 465 NOK
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16610529
CAS-nummer: 1197957-18-8