3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 1700 NOK
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BClNO₃
MW: 241,4800 g/mol
Smeltepunkt: 218…220 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436014
CAS-nummer: 874288-10-5