5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953943-1G OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA 7775 NOK
APOSOR953943-1G APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06753266
CAS-nummer: 34385-94-9