5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 3325 NOK
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formel: C₈H₁₃N₃
MW: 151,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08272104
CAS-nummer: 354824-17-2