2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 5375 NOK
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00094046
CAS-nummer: 21101-79-1