Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 575 NOK
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04966956
CAS-nummer: 167479-13-2