3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3-((2-Chloroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 1450 NOK
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
MW: 227,4500 g/mol
Smeltepunkt: 250…252 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436013
CAS-nummer: 874288-12-7