4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 1450 NOK
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Smeltepunkt: 173…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436019
CAS-nummer: 874460-05-6