4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 860 NOK
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₈H₇ClN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258871
CAS-nummer: 27382-01-0