4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 11975 NOK
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243,04 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436010
CAS-nummer: 913835-52-6