Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR955617-1G OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA 3325 NOK
APOSOR955617-1G APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04117784
CAS-nummer: 59899-89-7