3-Oxopentanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 1650 NOK
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formel: C₅H₈O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11040434
CAS-nummer: 10191-25-0