3-Ethylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Ethyl-3-hydroxybenzene
OR957420-25G OR957420-100G
APOSOR957420-25GEA 1500 NOK
APOSOR957420-25G APOSOR957420-100G
3-Ethylphenol 95%
3-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002311
CAS-nummer: 620-17-7