4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 875 NOK
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BClNO₄
MW: 283,52 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235086
CAS-nummer: 913836-26-7