6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Phenoxypicolinic acid
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 2900 NOK
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14585023
CAS-nummer: 51362-40-4