2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR959556-1G OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA 1975 NOK
APOSOR959556-1G APOSOR959556-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2941-71-1