4-Methoxypyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 3150 NOK
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12405815
CAS-nummer: 6104-41-2