(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 6425 NOK
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 197007-87-7