2-Bromo-5-iodoanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 540 NOK
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
2-Bromo-5-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07780651
CAS-nummer: 755027-18-0