4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR960181-5G
APOSOR960181-5GEA 2575 NOK
APOSOR960181-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00652575
CAS-nummer: 19156-54-8