Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960386-1G OR960386-25G OR960386-5G
APOSOR960386-1GEA 1200 NOK
APOSOR960386-1G APOSOR960386-25G APOSOR960386-5G
Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153395
CAS-nummer: 84000-11-3