3-Phenylcyclohexanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960434-1G OR960434-250MG
APOSOR960434-1GEA 4425 NOK
APOSOR960434-1G APOSOR960434-250MG
3-Phenylcyclohexanone 96%
3-Phenylcyclohexanone
Formel: C₁₂H₁₄O
MW: 174,239 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00209998
CAS-nummer: 20795-53-3