7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960451-5G
APOSOR960451-5GEA 840 NOK
APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂BrClN₂S
MW: 249,5200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08273917
CAS-nummer: 31169-27-4