3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR960480-1G OR960480-250MG OR960480-5G
APOSOR960480-1GEA 2250 NOK
APOSOR960480-1G APOSOR960480-250MG APOSOR960480-5G
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formel: C7H4BrNO2S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 332099-36-2