N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960529-1G OR960529-25G OR960529-5G
APOSOR960529-1GEA 1200 NOK
APOSOR960529-1G APOSOR960529-25G APOSOR960529-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063170
CAS-nummer: 39608-30-5