Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 2175 NOK
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formel: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236823
CAS-nummer: 200125-12-8