Boc-D-Cha-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-β-cyclohexyl-D-Ala-OH
OR960780-25G
APOSOR960780-25GEA 1250 NOK
APOSOR960780-25G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,357 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133627
CAS-nummer: 127095-92-5