Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960869-1G OR960869-25G OR960869-5G
APOSOR960869-1GEA 700 NOK
APOSOR960869-1G APOSOR960869-25G APOSOR960869-5G
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄
MW: 325,364 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153385
CAS-nummer: 138774-92-2