Boc-n-Me-abz-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 2-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
OR960977-1G OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA 2000 NOK
APOSOR960977-1G APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00237567
CAS-nummer: 141871-02-5