N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 3450 NOK
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formel: C₂₀H₁₉NO₃
MW: 321,38 g/mol
Smeltepunkt: 133 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00673794
CAS-nummer: 204376-55-6