(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 4300 NOK
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04113641
CAS-nummer: 737751-95-0