Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR961598-25G OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA 5300 NOK
APOSOR961598-25G APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165,617 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115288
CAS-nummer: 92398-47-5