1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR961625-1G OR961625-250MG
APOSOR961625-1GEA 5375 NOK
APOSOR961625-1G APOSOR961625-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 121358-86-9