(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-D-Phe(3-Br)-OH
OR962027-1G OR962027-25G OR962027-5G
APOSOR962027-1GEA 1350 NOK
APOSOR962027-1G APOSOR962027-25G APOSOR962027-5G
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06659100
CAS-nummer: 99295-78-0