4-Azido-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 2700 NOK
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₄O₂
MW: 206,205 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00238100
CAS-nummer: 33173-53-4