DDe-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(1-Hydroxyethylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR962225-100G OR962225-25G OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA 4825 NOK
APOSOR962225-100G APOSOR962225-25G APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03001669
CAS-nummer: 94142-97-9