Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-Dab(Aloc)-OH
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 950 NOK
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formel: C₂₃H₂₄N₂O₆
MW: 424,453 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00798634
CAS-nummer: 204316-32-5