4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962470-1G OR962470-5G
APOSOR962470-1GEA 465 NOK
APOSOR962470-1G APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₃O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 4774-34-9