7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 7-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
OR962480-1G OR962480-250MG
APOSOR962480-1GEA 1700 NOK
APOSOR962480-1G APOSOR962480-250MG
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN
MW: 133.6200 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00154183
CAS-nummer: 27514-07-4