4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962633-1G OR962633-5G
APOSOR962633-1GEA 575 NOK
APOSOR962633-1G APOSOR962633-5G
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2100 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864665
CAS-nummer: 88427-96-7