(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 1025 NOK
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,2300 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864818
CAS-nummer: 914349-47-6